Learn More
Nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 170°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) |
Punto de fusión | ∼115°C |
Cantidad | 1000 g |
Fórmula lineal | Cu(NO3)2·2.5H2O |
Número UN | UN3085 |
Índice Merck | 14,2643 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ammonia and ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.59 (187.55 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.