Learn More
Sulfuro de cobre(I), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Para los métodos: Pinturas luminosas, electrodos, células solares
79.40€ - 1098.00€
CAS | 22205-45-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Cu2S |
Peso molecular (g/mol) | 159.15 |
Número MDL | MFCD00016062 |
Clave InChI | AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper |
PubChem CID | 62755 |
Nombre IUPAC | cobre;cobre(1+);sulfanida |
SMILES | [S--].[Cu+].[Cu+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11316489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014718.18 |
50 g |
79.40€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014718.30 |
250 g |
266.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11306489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014718.A1 |
1 kg |
1098.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Copper(I) sulfide is used in luminous paints, electrodes and in solar cells. It is also used for grain mounts, XRD and in microprobe standards for the identification of unknown minerals. It acts as a precursor for the preparation of copper(I) oxide and copper metal. Further, it acts as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
22205-45-4 | |
159.15 | |
AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N | |
62755 | |
[S--].[Cu+].[Cu+] |
Cu2S | |
MFCD00016062 | |
copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper | |
cobre;cobre(1+);sulfanida |
Especificaciones
Copper(I) sulfide | |
22205-45-4 | |
Polvo de malla -200 | |
Cu2S | |
copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper | |
AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N | |
cobre;cobre(1+);sulfanida | |
62755 | |
Odorless | |
5.6 g/cm3 |
∽1100°C | |
Negro | |
99.5% (Metal basis) | |
MFCD00016062 | |
Slightly soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water and acetic acid. | |
[S--].[Cu+].[Cu+] | |
159.15 | |
159.14 | |
Black powder |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 244-842-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only