Learn More
Gasa de cobre, malla 140 tejida a partir de alambre de 0,056 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
35.60€ - 290.00€
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cu |
Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
Número MDL | MFCD00010965 |
Clave InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nombre IUPAC | copper |
SMILES | [Cu] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046603.FL |
75 x 75 mm |
35.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15457265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046603.GT |
150 x 150 mm |
86.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15467265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046603.HB |
300 x 300 mm |
290.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-50-8 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
copper |
Cu | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Especificaciones
Copper gauze | |
7440-50-8 | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
copper | |
23978 | |
140 Mesh | |
Tela de alambre |
140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only