missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COPB2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18242440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18242440 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18242440 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1202915

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COPB2 Polyclonal specifically detects COPB2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COPB2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/ml, Flow Cytometry 3-5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 ug/ml
Formulación PBS with 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen beta prime subunit, Beta'-coat protein, Beta'-COP, betaprime-COP, coatomer protein complex, subunit beta 2 (beta prime), coatomer subunit beta', p102
Símbolos de los genes COPB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues K(494) V L A A Q E T H E G V T E D G I E(511) of rat beta-COP.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9276
Especificidad de la prueba Detects coatomer-protein I beta (COP I beta).
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.