missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COP9 Antibody (OTI3E1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18183014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18183014 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18183014

Marca: Novus Biologicals NBP271382G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COP9 Monoclonal specifically detects COP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COP9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E1
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 3, CSN3COP9 complex subunit 3, JAB1-containing signalosome subunit 3, SGN3COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 3, Signalosome subunit 3
Símbolos de los genes COPS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 224-423 of human COP9 (NP_003644) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8533.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.