Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5920 R
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Refrigerada, con rotor S-4xUniversal-Large, incl. vasos de precipitados universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml y placas, 230 V/ de 50 a 60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Tipo de controlador | Keypad |
| Descripción | Centrífuga 5920 R |
| Capacidad | 4 x 1000 mL |
| RCF máx. | 21.194 x g |
| Vel. máx | 13500 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Pantalla | Pantalla LCD grande y luminosa |
| Incluye | Con Rotor S-4 x 1000, cubetas de alta capacidad y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 ml |
| Modelo | Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado |
| Mostrar más |
La centrífuga 5920 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.