Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5418 R - Microcentrífuga refrigerada
Código de producto. p-7159217 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
15865043 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
1 options
Código de producto. 15865043
Marca: Eppendorf™ 5401000010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La Centrifuge 5418R es una centr. refr. de 18 pos. diseñada para bajas capacidades que utiliza tubos de 1,5-2,0 mL y Microtainers. Muy compacta, con una altura de acceso muy baja y un func. muy silencioso, admite hasta 16.873 x g, por lo que es ideal para aplicaciones estándar de biología molecular.
  • Máx. capacidad del rotor: 18 vasos de 1,5/2,0 ml
  • Velocidad máx. 16,873 x g (14 000 rpm)
  • Tamaño reducido y altura de acceso baja de 23 cm
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento– silencioso, incluso sin tapa de rotor
  • El rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Intervalo de temperaturas de –0 °C a 40 °C
  • Temperatura asegurada de 4 °C a velocidad de rotación máxima
  • Función FastTemp para un enfriamiento previo rápido y una precisión de temperatura maximizada dentro del rotor
  • El sistema de desconexión ECO se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (46 % nocturno) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 18 x 1,5/2 ml
Vel. máx 14000 rpm
RCF máx. 16.873 x g
Pantalla LCD grande
Altura exterior (imperial) 9,8 in
Altura exterior (métrico) 25 cm
Nivel de ruido <57 dB(A)
Temporizador De 30 segundos a 9:59 horas, función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 11,7 in
Anchura exterior (métrico) 30 cm
Intervalo de temperatura 0°C a 40°C
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Con rotor FA-45-18-11 y tapa del rotor
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 300 x 460 x 250 mm
Tipo de controlador Rotary Knob
Modelo Centrífuga 5418 R, mandos giratorios
Vataje 320 W
Rotor incluido Sí
Refrigerado Sí
Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V