Learn More
Contec™ Fundas de recambio de fregona VertiKlean™ Sox
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11956935 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Grande
Medio
Para utilizar con (equipo):
Recambio de fregona VertiKlean grande
Recambio de fregona VertiKlean mediano
Recambio de fregona VertiKlean normal
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 32
Código de producto. Tamaño Para utilizar con (equipo) unitSize
11956935 Grande Recambio de fregona VertiKlean grande paquete de 32
11976935 Estándar Recambio de fregona VertiKlean normal paquete de 32
11966935 Medio Recambio de fregona VertiKlean mediano paquete de 120
3 options
Código de producto. 11956935
Marca: Contec™ LVKSOX
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas. Las fundas de recambio de fregona Contec™ VertiKlean™ Sox están disponibles en tamaños normal, mediano y grande para adaptarse a todos los recambios de fregona VertiKlean.
  • Poliéster procesado en limpio
  • Prolonga la vida útil de los recambios de fregona VertiKlean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Funda para recambio de mopa
Código de color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tamaño Grande
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Recambio de fregona VertiKlean grande
Para utilizar con (aplicación) La funda desmontable aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas
Color-coded No
Material Poliéster