Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones:
21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in)
24 x 13 cm (9,5 x 5 in)
32 x 11 cm (12,8 x 4,3 in)
32 x 11 x 2 cm
38 x 11 cm
38 x 11 cm (15 x 4,3 in)
38 x 13 cm (15 x 5 in)
38 x 13cm (15 x 5 in)
46 x 13 cm (18 x 5 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
Poliéster
Poliéster, Espuma de uretano hidrófila
Poliéster, Foam
Tipo de cabezal:
Borde no sellado
Borde sellado
Borde sellado acanalado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 24
paquete de 28
paquete de 4
paquete de 40
paquete de 48
Descripción
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 38 x 11 cm |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Borde no sellado |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster |