Descripción
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in) |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Borde no sellado |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster |