Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16426830 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in)
24 x 13 cm (9,5 x 5 in)
32 x 11 cm (12,8 x 4,3 in)
32 x 11 x 2 cm
38 x 11 cm
38 x 11 cm (15 x 4,3 in)
38 x 13 cm (15 x 5 in)
38 x 13cm (15 x 5 in)
46 x 13 cm (18 x 5 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
Poliéster
Poliéster, Espuma de uretano hidrófila
Poliéster, Foam
Tipo de cabezal:
Borde no sellado
Borde sellado
Borde sellado acanalado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 24
paquete de 28
paquete de 4
paquete de 40
paquete de 48
Código de producto. Dimensiones Esterilidad Material Tipo de cabezal unitSize
16426830 46 x 13 cm (18 x 5 in) No estéril Poliéster, Espuma de uretano hidrófila Borde sellado paquete de 20
13408166 32 x 11 x 2 cm No estéril Poliéster, Foam Borde no sellado paquete de 4
15184589 32 x 11 x 2 cm Estéril Poliéster, Foam Borde no sellado paquete de 28
16605564 21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in) No estéril Poliéster Borde no sellado paquete de 48
16615564 21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in) Estéril Poliéster Borde no sellado paquete de 48
15684937 32 x 11 cm (12,8 x 4,3 in) No estéril Poliéster Borde no sellado paquete de 28
15585040 32 x 11 cm (12,8 x 4,3 in) Estéril Poliéster Borde no sellado paquete de 28
15610496 38 x 11 cm (15 x 4,3 in) No estéril Poliéster Borde no sellado cada uno
16625564 38 x 11 cm Estéril Poliéster Borde no sellado paquete de 24
15646996 38 x 13cm (15 x 5 in) No estéril Poliéster Borde sellado acanalado paquete de 16
15656996 38 x 13 cm (15 x 5 in) Estéril Poliéster Borde sellado acanalado paquete de 24
16348845 24 x 13 cm (9,5 x 5 in) No estéril Poliéster, Espuma de uretano hidrófila Borde sellado paquete de 40
16358845 24 x 13 cm (9,5 x 5 in) Estéril Poliéster, Espuma de uretano hidrófila Borde sellado paquete de 40
16635564 46 x 13 cm (18 x 5 in) Estéril Poliéster, Espuma de uretano hidrófila Borde sellado paquete de 20
14 options
Código de producto. 16426830
Marca: Contec™ VKSE0300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
  • Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
  • Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona 
  • Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
  • Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
  • Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
  • El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
  • La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
  • No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 46 x 13 cm (18 x 5 in)
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Borde sellado
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Cantidad 4/bolsa; 5 bolsas/caja
Para utilizar con (aplicación) Sistema de lavado de pared
Color-coded No
Material Poliéster, Espuma de uretano hidrófila