Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona plana articulados QuickTask™
BIOPHARMA
Código de producto. 11902425 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Dimensiones:
41 x 13 cm (16 x 5 in)
41 x 11 cm (16 x 4,5 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11902425
Marca: Contec™ 2749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los bastidores de recambio de fregona plana articulado Contec™ QuickTask™ son duraderos, ligeros y están diseñados exclusivamente para el sistema de fregona Contec™ QuickTask™.
  • Disponible en acero inoxidable o polipropileno azul
  • Esterilizable en autoclave
  • Compatible con la mayoría de soluciones desinfectantes y disolventes
  • El sistema QuickTask™ consta de una variedad de recambios de fregona plana de punto de poliéster, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra que se instalan fácilmente en un bastidor de fregona articulado y un conjunto de asa
  • El sistema QuickTask™ es ideal para la limpieza de suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 41 x 11 cm (16 x 4,5 pulg.)
Tipo de producto Bastidor de recambio de fregona articulado QuickTask™
Color Plata
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Mangos de fregona Contec™ QuickConnect™
Para utilizar con (aplicación) Perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas
Material Acero inoxidable