Learn More
Contec™ Fregonas planas QuickTask™
BIOPHARMA
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
Marca:  Contec™ TASK0550
149.99 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "25047" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15107925
  • 208.00€ / paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
41 x 13 cm (16 x 5 in)
Blanco
Estéril
No esterilizable en autoclave
5 in
Sistema de limpieza QuickTask™
Poliéster, Celulosa
Recambio de mopa
16 in
41cm
13 cm
Un solo uso
No
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote022134 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha21/02/2025 Catalog NumberTASK0550
Número de lote022009 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha22/11/2024 Catalog NumberTASK0550
Número de lote020018 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/01/2024 Catalog NumberTASK0550
Número de lote019588 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/06/2023 Catalog NumberTASK0550
Número de lote019350 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha28/04/2023 Catalog NumberTASK0550
Título del producto
Contec™ Fregonas planas QuickTask™ > Estéril