Learn More
Contec™ Fregonas planas QuickTask™
Tienda Contec ProductosDescripción
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
- El sistema QuickTask consta de una variedad de recambios de fregona plana de punto de poliéster, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra que se instalan fácilmente en un bastidor de fregona articulado y un conjunto de asa
- Cada recambio de fregona es compatible con una amplia gama de productos químicos y desinfectantes, incluidos cuats y soluciones de hipoclorito
- Se desliza de forma rápida y sencilla en las fundas de los recambios de fregona QuickTask
- Todos los accesorios de QuickTask son totalmente esterilizables en autoclave.
- Bastidores plegables ligeros y duraderos de acero inoxidable para usar con todos los mangos QuickConnect o mango de polipropileno azul para usar con el mango QuickConnect de acero inoxidable de 152 cm (60 pulg) y el mango de fibra de vidrio extensible de 175 cm (69 pulg).
Fundas de mopa de poliéster tejido (TASK0200 y TASK0250)
- Fundas de fregona ligeras, de un solo uso, fabricadas en poliéster de punto multicapa absorbente
- Optimizadas para superficies lisas; aplique las soluciones de manera uniforme mientras elimina los contaminantes
- Se entregan lavadas en sala limpia para los entornos más críticos
- Disponibles en versión estéril y no estéril
Fundas de mopa de microfibra enlazada (TASK0300)
- Máxima capacidad de absorción de las fundas de fregona QuickTask
- La construcción de microfibra con bucle pequeño proporciona un rendimiento excepcional a la hora de eliminar líquidos, tierra, residuos y otros contaminantes de la mayoría de las superficies
- Excepcional capacidad de absorción y rendimiento de secado en superficies mojadas
- Ideales para suelos poliméricos
Recambios de mopa de poliéster tejido enlazado (TASK0400)
- La funda de fregona QuickTask más limpia y duradera
- Los bucles de longitud media se adaptan a casi cualquier forma
- Idóneas para limpiar zócalos de suelo, techos y paredes, más fácil que con las fregonas planas convencionales
- Se entregan lavadas en sala limpia para entornos críticos
Recambios de mopa con frontal de microfibra y núcleo de espuma (TASK0600 y TASK0650)
- El exclusivo frontal de microfibra con núcleo de espuma garantiza un excelente contacto con el suelo, absorbencia y una limpieza superior de la superficie
- La microfibra acanalada ofrece excelentes propiedades de limpieza, aplicación de soluciones y secado
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 41 x 13 cm (16 x 5 in) |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |