Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11962405 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio anodizado
Fibra de carbono
Fibra de vidrio
Tipo de producto:
Mango
Mango de longitud fija de 1 pieza
Mango extensible
Mango extensible de cuatro piezas
Mango extensible de dos piezas
Longitud (imperial):
16 in
16/30 pulg
18 in
40/70 pulg
41 a 70 por
50/92 pulg
60 in
63 a 114 in.
66 a 224 in.
69 a 334 in.
71/130 pulg
De 18 a 32 in
Se extiende a 4,8 m (16 pies)
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, mopas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de cabezal de mopa QuickConnect
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11962405
Marca: Contec™ 2645
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre el ligero aluminio anodizado, el duradero acero inoxidable electropulido o la fibra de vidrio. Los mangos de fregona QuickConnect™ están disponibles tanto en longitudes fijas como en modelos telescópicos, para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Los mangos y bastidores de fregona QuickConnect™ ofrecen la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Compre un solo mango y elija entre los distintos bastidores y cabezales intercambiables para aplicaciones específicas.
Mangos de fregona QuickConnect:
  • Utilícelos con la línea completa de sistemas de fregona Contec™
  • Esterilizables en autoclave
  • Longitudes telescópicas: 41 cm extensibles hasta 76 cm, 127 cm extensibles hasta 234 cm, 175 cm extensibles hasta 3,3 m
  • Longitudes fijas: 41 cm, 152 cm
  • Para techos y paredes de difícil acceso, dispone de un mango de aluminio anodizado de 4,9 m; el mango de 4 piezas se desmonta fácilmente para su esterilización en autoclave
Ganchos para mango de fregona QuickConnect:
  • Ganchos para mango de fregona QuickConnect, disponibles para mangos de 2 cm y de 2,5 cm
  • El gancho para mango de fregona sujeta los mangos QuickConnect al cesto del carrito, lo que reduce la posibilidad de derrames o accidentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mango extensible de dos piezas
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 50/92 pulg
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) de 127 a 234 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Para utilizar con (aplicación) Limpieza en entornos críticos
Color-coded No
Material Acero inoxidable