Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
Tienda Contec Productos
Descripción
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Los mangos y bastidores de fregona QuickConnect™ ofrecen la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Compre un solo mango y elija entre los distintos bastidores y cabezales intercambiables para aplicaciones específicas.
Mangos de fregona QuickConnect:
- Utilícelos con la línea completa de sistemas de fregona Contec™
- Esterilizables en autoclave
- Longitudes telescópicas: 41 cm extensibles hasta 76 cm, 127 cm extensibles hasta 234 cm, 175 cm extensibles hasta 3,3 m
- Longitudes fijas: 41 cm, 152 cm
- Para techos y paredes de difícil acceso, dispone de un mango de aluminio anodizado de 4,9 m; el mango de 4 piezas se desmonta fácilmente para su esterilización en autoclave
Ganchos para mango de fregona QuickConnect:
- Ganchos para mango de fregona QuickConnect, disponibles para mangos de 2 cm y de 2,5 cm
- El gancho para mango de fregona sujeta los mangos QuickConnect al cesto del carrito, lo que reduce la posibilidad de derrames o accidentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mango de longitud fija de 1 pieza |
| Código de color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza en entornos críticos |
| Color-coded | No |
| Mostrar más |