Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Stainless Steel, Aluminio
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal
Cabezales de mopa medianos VertiKlean y medianos y grandes VertiKlean MAX
Cabezales de mopa normales VertiKlean y VertiKlean MAX
Mangos de fregona QuickConnect
Recambio de mopa grande VertiKlean
Todos los estilos de recambios de fregona Edgeless
VertiKlean mediano; VertiKlean MAX mediano o grande
VertiKlean normal y VertiKlean MAX normal
Longitud (imperial):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Unit Size:
cada uno
Description
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
- Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencillo
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bastidor de recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 18 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los estilos de recambios de fregona Edgeless |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction