Descripción
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
- Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mop Head Frame |
| Longitud (imperial) | 11,5 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 29 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezales de mopa medianos VertiKlean y medianos y grandes VertiKlean MAX |
| Descripción | Medium Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares. |
| Material | Stainless Steel, Aluminio |