Descripción
- Permite prescindir por completo de un cestillo o escurridor
- Diseño específico para uso en salas limpias
- Incorpora el material de recambio de fregona con corte por láser y sellado con calor VertiKlean™, un tejido ligero de poliéster laminado para limpiar la espuma de ésteres que proporciona una excelente resistencia a la abrasión
- El sistema incluye un depósito de solución translúcido de 1,5 l capaz de limpiar hasta 464,51 metros cuadrados (5000 pies cuadrados)
- El depósito apenas pesa 3,2 kg lleno
- El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda
- Los recambios de fregona en ángulo permiten limpiar zonas de difícil acceso y se pueden colocar y retirar en cuestión de segundos
- Los recambios del sistema y de mopas/fregonas son totalmente esterilizables en autoclave hasta 121 °C (250 °F) durante 30 minutos
- Los recambios de fregona se ofrecen de tipo normal y con textura, y también están disponibles con tratamiento mediante radiación gamma.
- Los recambios se fijan fácilmente al bastidor con cintas autoadherentes tradicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal de mopa texturizado |
| Código de color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 21,5 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 55 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 12 cm |
| Altura (imperial) | 4,75 in |
| Anchura (métrico) | 46 cm |
| Anchura (imperial) | 18,25 in |
| Mostrar más |