Learn More
Contec™ Sistemas de carro y cestillos dobles
BIOPHARMA
Código de producto. 15342144 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo, gris
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color unitSize
15342144 Rojo, gris 1 set
1 options
Código de producto. 15342144 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2757
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Asa extraíble; dos cestillos de 20 l (5 gal) (gris y rojo); kit de conexión de acero inoxidable; carro de acero inoxidable; cuatro ruedas, dos fijas y dos giratorias/de bloqueo; bastidor extensible
Cuenta con un carro rodante de acero inoxidable con asa extraíble para facilitar la esterilización en autoclave y que el almacenamiento sea más cómodo. El sistema de cestillos dobles y carro Contec™ ofrece múltiples opciones de escurridor para alojar todos los sistemas de fregona Contec™.
Features a stainless steel rolling cart with removable handle for easier autoclaving and more convenient storage. Contec™ Trolley and Double Bucket System offers multiple wringer choices to accommodate all Contec™ mop systems.
  • Diseño duradero, ligero y compacto que mejora la maniobrabilidad y reduce el espacio de almacenamiento
  • Cuatro ruedas; dos fijas y dos giratorias que se bloquean fácilmente con el toque de un pie
  • Este sistema se puede utilizar con dos o tres cestillos, en función de los protocolos de limpieza necesarios; la estructura extensible puede contener un cestillo adicional.
  • El kit de conexión de acero inoxidable incluido evita goteos entre los cestillos
  • Ideal para salas limpias y entornos controlados con autoclaves pequeños o espacio de almacenamiento limitado
  • Para obtener la máxima flexibilidad, los escurridores se piden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de carro y cestillo
Material Acero inoxidable y polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo, gris
Dimensiones 22 x 23,5 x 36 pulg (56 x 60 x 91cm)
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una capacidad de limpieza de sala limpia para entornos compactos con espacio de almacenamiento limitado
Para utilizar con (equipo) Mopas coordinadas y escurridores Contec™; compatible con todos los tamaños y estilos de mopas Contec™ según el escurridor seleccionado
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 91cm
Incluye Carro de acero inoxidable con asa extraíble, ruedas con frenos, 2 cestillos de color rojo y gris de polipropileno y esterilizables en autoclave de 20 l, tapón antigoteo de acero inoxidable
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 56cm
Cantidad 2 x 5 gal. (20 L) Buckets; optional additional Bucket
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 23,5 in
Anchura (métrico) 60cm