missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contactin-5 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18537060 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537060

Marca: Novus Biologicals NBP297316MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Contactin-5 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Contactin-5
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen contactin 5, contactin-5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Contactin-5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.