Learn More
Memmert™ Cámara climática constante, 1360 l, acero inoxidable
Código de producto. 15607578 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1360 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15607578 1360 l cada uno
1 options
Código de producto. 15607578
Marca: Memmert™ HPP1400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 15 °C a + 60 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Sin iluminación
  • 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • La función SetpointWAIT evita que el tiempo de proceso se inicie hasta que se alcance la temperatura establecida
  • Sistema de calefacción/refrigeración Peltier de bajo consumo integrado en la parte trasera (principio de la bomba de calor)
  • Puertas de acero inoxidable con sectores de cristal, cristales interiores totalmente térmicos integrados en la puerta de cristal con cierre de 2 puntos (cerradura de puerta de compresión)
  • El depósito de agua, incluida la manguera de conexión, se envía de serie
  • Certificado de calibración de obras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad De conformidad con las directrices de la ICH
Capacidad (métrico) 1360 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Humedad relativa Del 10 al 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 15 °C a 60 °C
Tipo Cámara climática
Modelo de puerta Acero inoxidable con sectores de vidrio
Precisión de humedad 0,5%
Rango de humedad Del 10 al 80 %
Fuente de humedad Generador de vapor caliente
Incluye Depósito de agua con manguera de conexión, certificado de calibración de obras
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Dos sensores Pt100, clase A
Dimensiones interiores (F x An x Al) 750 x 1435 x 1968 mm
Anchura (métrico) 1435 mm
Anchura (métrico) interior 1250 mm
Altura (métrico) 1968 mm
Altura (métrico) interior 1450 mm
Fondo (métrico) 1055 mm
Fondo interior (métrico) 750 mm
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 3100 W
Tensión 115/230 V
Vataje 3100 W
Frecuencia 50/60 Hz