Learn More
Memmert™ Cámara climática constante HPP 400, 384 l, acero inoxidable
Código de producto. 15725913 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
384 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15725913 384 l cada uno
1 options
Código de producto. 15725913
Marca: Memmert™ HPP400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C sin luz; de 15 °C a 40 °C con luz; humedad relativa (HR): Del 10 al 90 %
  • 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • La función SetpointWAIT evita que el tiempo de proceso se inicie hasta que se alcance la temperatura establecida
  • Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
  • Sistema de calefacción/refrigeración Peltier de bajo consumo integrado en la parte trasera (principio de la bomba de calor)
  • El depósito de agua, incluida la manguera de conexión, se envía de serie
  • Certificado de calibración de obras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad De conformidad con las directrices de la ICH
Capacidad (métrico) 384 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Humedad relativa Del 10 al 90 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C sin luz; de 15 °C a 40 °C con luz
Tipo Cámara climática
Modelo de puerta Puerta de acero inoxidable completamente aislada con cierre de 2 puntos (cerradura de compresión), puerta interior de vidrio
Precisión de humedad 0,05%
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Fuente de humedad Generador de vapor caliente
Incluye Depósito de agua con manguera de conexión, certificado de calibración de obras
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Dos sensores Pt100, clase A
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 1200 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1720 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo (métrico) 788 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 1200 W
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz