missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Connexin 40/GJA5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18692282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18692282 0.1 mL 0.10 ml
18604282 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18692282

Marca: Novus Biologicals NBP2924910.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Connexin 40/GJA5 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 40/GJA5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Connexin 40/GJA5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen alpha 5, 40kD (connexin 40), connexin-40, Cx40, gap junction alpha-5 protein, gap junction protein, alpha 5, 40kDa, gap junction protein, alpha 5, 40kDa (connexin 40), MGC11185
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 229-358 of human GJA5 (NP_859054.1). LGWKKIRQRFVKPRQHMAKCQLSGPSVGIVQSCTPPPDFNQCLENGPGGKFFNPFSNNMASQQNTDNLVTEQVRGQEQTPGEGFIQVRYGQKPEVPNGVSPGHRLPHGYHSDKRRLSKASSKARSDDLSV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2702
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.