Learn More
Connexin 40/GJA5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18604282 0.02 mL 0.02 ml
18692282 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18604282
Marca: Novus Biologicals NBP2924910.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Connexin 40/GJA5 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 40/GJA5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Connexin 40/GJA5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen alpha 5, 40kD (connexin 40), connexin-40, Cx40, gap junction alpha-5 protein, gap junction protein, alpha 5, 40kDa, gap junction protein, alpha 5, 40kDa (connexin 40), MGC11185
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 229-358 of human GJA5 (NP_859054.1). LGWKKIRQRFVKPRQHMAKCQLSGPSVGIVQSCTPPPDFNQCLENGPGGKFFNPFSNNMASQQNTDNLVTEQVRGQEQTPGEGFIQVRYGQKPEVPNGVSPGHRLPHGYHSDKRRLSKASSKARSDDLSV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2702
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG