missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Connexin 26/GJB2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18722712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18722712 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18722712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241304R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Connexin 26/GJB2 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 26/GJB2 in Human, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Connexin 26/GJB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta 2, 26kD (connexin 26), Cx26, CX26DFNA3, DFNA3A, DFNB1, gap junction protein, beta 2, 26kDa, gap junction protein, beta 2, 26kDa (connexin 26), NSRD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human GJB2. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of GJB2. Amino Acid Squence: HVAYRRHEKKRKFIKGE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2706
Especies diana Human, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.