Learn More
Connexin 26/GJB2 Antibody (1C6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18320209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18320209 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18320209
Marca: Novus Biologicals H00002706M01
Mouse Monoclonal Antibody
Connexin 26/GJB2 Monoclonal antibody specifically detects Connexin 26/GJB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Connexin 26/GJB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH17048
Alias de gen beta 2, 26kD (connexin 26), Cx26, CX26DFNA3, DFNA3A, DFNB1, gap junction protein, beta 2, 26kDa, gap junction protein, beta 2, 26kDa (connexin 26), NSRD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GJB2 (AAH17048, 1 a.a. ~ 226 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDWGTLQTILGGVNKHSTSIGKIWLTVLFIFRIMILVVAAKEVWGDEQADFVCNTLQPGCKNVCYDHYFPISHIRLWALQLIFVSTPALLVAMHVAYRRHEKKRKFIKGEIKSEFKDIEEIKTQKVRIEGSLWWTYTSSIFFRVIFEAAFMYVFYVMYDGFSMQRLVKCNAWPCPNTVDCFVSRPTEKTVFTVFMIAVSGICILLNVTELCYLLIRYCSGKSKKPV
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2706
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ