Learn More
Gilson™ Kit de conexión
Código de producto. p-8003685 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 10404332
Marca: Gilson™ F1825056
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Los accesorios del kit de conectores para las bombas peristálticas MINIPULS™ 3 y Evolution se suministran en una gran variedad de modelos: conectores de manguito metálico para tubos de calibre pequeño, kits de conectores para tubos con brida o conectores de plástico para tubos de calibre grande.
  • Estos kits contienen cinco conectores cada uno.
  • Los conectores están disponibles en tres tamaños para adaptarse a una gran variedad de tubos de diferentes diámetros internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 4 mm
Diámetro interior (métrico) Entre 2,0 y 2,3 mm
Cantidad Conjunto de 5
Tipo Kit de conexión