Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17725004 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 mL
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17725004
Marca: Eppendorf™ 0030122542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
El polipropileno con base biológica y de calidad superior de estos tubos proviene de materias primas recicladas de segunda generación; en este caso, se deriva únicamente de residuos y corrientes de residuos (es decir, de la producción de aceite vegetal y aceite de cocina usado).
  • El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
  • Posición vertical estable con un riesgo mínimo de contaminación
  • Etiquetado fiable y seguro gracias a la gran área de escritura en el tubo y al tapón de color claro y plano
  • Alta estabilidad de centrifugación g-Safe de hasta 25 000 x g
  • Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
  • Visibilidad óptima de las muestras y los gránulos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material del cierre HDPE
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 25
Envase Bolsa
Cantidad 500 tubos
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 116 mm
Diámetro (métrico) 28.3 mm
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 19,500 x g
Grado de pureza o calidad Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.