Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 mL
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Descripción
- Codificado en 2 niveles para permitir una identificación segura de las muestras
- La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
- Intervalo de temperatura: De -86 °C a +121 °C
- Fabricado con polipropileno de alta calidad para obtener la máxima pureza de las muestras
- Disponibilidad inmediata para una manipulación cómoda
- Sin pirógenos (sin endotoxinas), sin ADNasa, sin ARNasa y sin ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | HDPE |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | 2D Datamatrix Code (SafeCode) |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Envase | 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) |
| Cantidad | 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |