Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15935180 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Código de producto. 15935180
Marca: Eppendorf™ 0030122224
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
  • El uso de materias primas de primera calidad sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras, una elevada estabilidad de centrifugación g-Safe™ y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos.
  • El tapón con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y minimiza el riesgo de contaminación.
  • Etiquetado fiable y seguro gracias a la superficie disponible para escribir en el tubo y al tapón de color claro y liso.
  • Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores.
  • Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Cada lote individual está certificado por su calidad y pureza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 25 Pk.
Envase 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Declaraciones de limpieza Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 30 mm
RCF máx. 19,500 x g
Grado de pureza o calidad Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.