Descripción
- El uso de materias primas de primera calidad sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras, una elevada estabilidad de centrifugación g-Safe™ y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos.
- El tapón con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y minimiza el riesgo de contaminación.
- Etiquetado fiable y seguro gracias a la superficie disponible para escribir en el tubo y al tapón de color claro y liso.
- Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores.
- Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Cada lote individual está certificado por su calidad y pureza.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 50 Pk. |
| Envase | 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) |
| Cantidad | 200 Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free |
| Mostrar más |