Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15311066 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
Bolsa
Bolsas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Grado de pureza o calidad Envase unitSize
15311066 15 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
16336485 25 ml Incolora Calidad Eppendorf (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16346485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16356485 25 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
17473703 25 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsas paquete de 200
15915180 15 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
17705004 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17650006 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
15863202 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 gradillas x 25 tubos) paquete de 500
15685357 15 ml Incolora Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) En envase individual paquete de 100
16366485 25 ml Incolora Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 1 set
17715004 25 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 200
15695357 50 mL Incolora Apto para análisis forenses de ADN En envase individual paquete de 48
15873202 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 300 tubos (12 gradillas x 25 tubos) paquete de 300
17725004 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
17660006 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
15321066 50 mL Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. Bolsa paquete de 500
15935180 50 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
18 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15311066
Marca: Eppendorf™ 0030122151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
  • Materias primas de clase 6 de la Farmacopea Estadounidense de alta calidad
  • Sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas durante la fabricación
  • Garantiza una alta integridad de las muestras, estabilidad de centrifugación g-Safe™ y visibilidad óptima de muestras y sedimentos
  • El tapón con lados aplanados y acanalados permite una manipulación ergonómica fácil de usar
  • Permite la colocación estable en posición vertical y minimiza el riesgo de contaminación
  • Etiquetado fiable y seguro gracias a la gran área de escritura en el tubo y al tapón de color claro y plano
  • Las dimensiones exactas permiten una compatibilidad máxima con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores
Aplicaciones
  • Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras
  • Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular
  • Almacenamiento de muestras y solución con grandes volúmenes
  • Preparación de tampones y mezclas maestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Incolora
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 10 x 50
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Tipo de tapón Tapón de rosca, lados aplanados y acanalados
Writing Area Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -86°C a -100°C
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Conical Tube
RCF máx. 19.500 x g
Grado de pureza o calidad Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.