Learn More
Jaytec Glass™ Conical Measure
Código de producto. p-8009565
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Graduaciones:
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
30308645 50 mL 5 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 30308645
Marca: Jaytec Glass™ CM.368
Graduated Conical Measures are widely used in Pharmacy, providing a reliable solution for measuring and dispensing liquids. Each measure is Government stamped to certify accuracy.
  • Manufactured in accordance with BS.1922 out of Soda Glass
  • Excellent chemical resistance
  • Wide base for stability
  • 10 graduations
Especificaciones
Tipo base Round
Capacidad (imperial) 2 oz.
Forma Conical
Certificaciones/conformidad BS 1922
Altura (imperial) 4.75 in.
Altura (métrico) 120 mm
Tipo Probeta de medición graduada
Material Soda Lime Glass
Capacidad (métrico) 50 mL
Báscula Permanently etched
Graduaciones 5 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable