Specifications
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro, Amarillo |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR de 384 pocillos Twin Tec |
| N.° de pocillos | 384 |
| Forma del pocillo | V |
| N.° por paquete | 25 |
| Cantidad | 25/pack |