Learn More
Eppendorf™ 384 Placa de PCR Twin Tec de fondo cónico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10075384 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja, Fondo transparente
Negro, Amarillo
Negro, Fondo transparente
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
Código de producto. Color unitSize
10075384 Amarillo paquete de 300
10529113 Negro, Fondo transparente paquete de 300
10724977 Negro, Amarillo paquete de 25
10218354 Azul paquete de 300
10764767 Verde paquete de 300
10052043 Naranja, Fondo transparente paquete de 300
10238744 Rojo paquete de 300
7 options
Código de producto. 10075384
Marca: Eppendorf™ 0030128940
Solo quedan null
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Amarillo
N.° de pocillos 384
Forma del pocillo V
N.° por paquete 300
Cantidad 300/pack