Learn More
Macherey-Nagel™ Papel congo MN 816 N, papel de pH
Código de producto. 11336514 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De Rojo a azul
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
Código de producto. Indicador de color unitSize
11336514 De Rojo a azul 1 ROLL
1 options
Código de producto. 11336514
Marca: Macherey-Nagel™ 90702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Indicador de color De Rojo a azul
Intervalo de pH Desde 5 hasta 3
Formato Bobina
Para utilizar con (aplicación) Determinación de ácido láctico
Cantidad 1 unidad
Método de prueba Determinación de ácido láctico
Tipo Papel de pH
Anchura (métrico) 7 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo paper
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Congo red