Learn More
Cytiva Célula de flujo de conductividad
Código de producto. 11320242 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Titanio y clorotrifluoroetileno
Titanio; etileno propileno dieno; plásticos fluorados
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Material unitSize
11320242 Titanio; etileno propileno dieno; plásticos fluorados cada uno
11330232 Titanio y clorotrifluoroetileno cada uno
11320232 Titanio y clorotrifluoroetileno 1 PCS
3 options
Código de producto. 11320242
Marca: Cytiva 18111443
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de conexión M6
Para utilizar con (equipo) Monitor de conductividad
Material Titanio; etileno propileno dieno; plásticos fluorados
Presión máxima 50 bar
Tipo Célula de flujo de conductividad
Volumen (métrico) 0,014 ml
Cantidad 1/pack