Learn More
Cytiva Células de conductividad
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ÄKTA Start
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. El monitor de conductividad lee continuamente la conductividad del líquido en la celda de flujo de conductividad. El valor de conductividad se calcula automáticamente multiplicando la conductancia medida por la constante de celda de la celda de flujo, y teniendo en cuenta el efecto de temperatura. La constante de celda se calibra en fábrica y un sensor de temperatura integrado mide continuamente la temperatura del líquido en la celda de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | ÄKTA Start |
| Tipo | Células de conductividad |
| Cantidad | 1 unidad |