Learn More
Motic™ Condensador para AE2000
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios AE2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Concentra y enfoca la luz que pasa a través de la muestra.
- Condensador de corta distancia de trabajo (28 mm).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | NA: 0,50 |
| Tipo de producto | Condensador |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios AE2000 |
| Distancia de trabajo | 28 mm |