Learn More
Beschreibung
- La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
- El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
- Concentrador básico para la conexión a una bomba de vacío existente
- Sistema completo con una bomba de PTFE integrada resistente a disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y una trampa de condensación
- El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
- Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
- Selección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o con alta presión de vapor) para corresponderse con el disolvente de la muestra: reducción —del rotor tiempo de procesamiento en hasta un 20 %
- La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30 ºC, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras
- La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Rotor F-40-36-12 |
| Tipo | Rotor de Concentrator Plus |
| Capacidad | 36 x 1,5 mL |
| Longitud máx. del tubo | 32 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Concentrador Plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?