Descripción
- La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
- El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
- Concentrator básico para conectar a una bomba de vacío
- Sistema completo con una bomba de PTFE integrada, resistente a los disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y trampa de condensación
- El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
- Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
- Selección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o con alta presión de vapor) para corresponderse con el disolvente de la muestra: reducción del tiempo de procesamiento en hasta un 20 %
- La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras
- La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor F-50-8-18 |
| Tipo | Rotor Vertrieb |
| Capacidad | 8 x 16 mL |
| Longitud máx. del tubo | 128 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 31 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Concentrador Plus |