Learn More
Cytiva Medio Con A Sepharose™ 4B
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
Descripción
Muy adecuado para el aislamiento de glicoproteínas de superficie celular de membranas solubles en detergente.
- Con A acoplado a Sepharose, en una matriz de 4 % de agarosa mediante la activación de bromuro de cianógeno
- Une las moléculas que contienen α-D-manosa, α-D-glucosa y residuos estéricamente relacionados con los grupos de hidroxilo C-3, C-4, o C-5 disponibles
- Adsorbente específico del grupo para moléculas que contienen azúcares
- Concentración de Con A inmovilizado, aprox. 13 mg/ml de medio; capacidad de unión para tiroglobulina porcina, aprox. 30 mg/ml de medio
- Estable en el intervalo de pH de 4 a 9 y en presencia de todos los tampones de uso común
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Se suministra en tampón de acetato de 0,1 M, pH 6.0, que contiene 1 M de NaCl, 1 mm de CaCl2, 1 mm de MgCl2, 1 mm de MnCl2 y 20 % de etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 30 mg/ml |
| Concentración de ligando | 13 mg de ConA/ml de medio drenado |
| Matriz | Agarosa al 4 % |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Desde 4 hasta 9 |
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación y purificación de glucoproteínas, polisacáridos y glucolípidos; aísla las glucoproteínas de la superficie celular de membranas solubilizadas en detergente |
| Ligando | Concanavalina A |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Con A Sepharose 4B, 100 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering