missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Complement Factor D/Adipsin Antibody (27) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30043636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043636 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043636 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326908H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Factor D/Adipsin Monoclonal antibody specifically detects Complement Factor D/Adipsin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Factor D/Adipsin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 27
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Adipsin, ADNcomplement factor D, C3 convertase activator, complement factor D (adipsin), complement factor D preproprotein, D component of complement (adipsin), DF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.46, PFD, Properdin factor DADIPSIN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Factor D/Adipsin (Uniprot#: P00746; Ile26-Ala253).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.