Learn More
Complement Factor D/Adipsin Antibody (110), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18342551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18342551 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18342551
Marca: Novus Biologicals NBP290630B
Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Factor D/Adipsin Monoclonal specifically detects Complement Factor D/Adipsin in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Factor D/Adipsin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 110
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Adipsin, ADNcomplement factor D, C3 convertase activator, complement factor D (adipsin), complement factor D preproprotein, D component of complement (adipsin), DF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.46, PFD, Properdin factor DADIPSIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Complement Factor D/Adipsin (P03953-2; Met1-Ser258).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1675
Especificidad de la prueba Has cross-reactivity in ELISA with: Human CFAD No cross-reactivity in ELISA with: Human CFH
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG