Learn More
Complement Factor D/Adipsin Antibody (005), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18692111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18692111 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18692111
Marca: Novus Biologicals NBP289302PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Factor D/Adipsin Monoclonal antibody specifically detects Complement Factor D/Adipsin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Factor D/Adipsin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 005
Conjugado PerCP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Adipsin, ADNcomplement factor D, C3 convertase activator, complement factor D (adipsin), complement factor D preproprotein, D component of complement (adipsin), DF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.46, PFD, Properdin factor DADIPSIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Factor D/Adipsin (Uniprot#: P00746; Ile26-Ala253).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG