missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C3aR Antibody (534625) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18579655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18579655 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18579655 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5995W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C3aR Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C3aR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C3aR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 534625
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AZ3B, AZ3BC3a anaphylatoxin chemotactic receptor, C3a-R, C3AR, C3AR1, C3ARcomplement component 3 receptor 1, C3R1, complement component 3a receptor 1, Complement Component C3a R, Complement Component C3aR, HNFAG09
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human C3a R, Met1-Val482, Accession # Q16581
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.