missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C3aR Antibody (3G7), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18763933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18763933 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18763933

Marca: Novus Biologicals NBP252674MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Complement Component C3aR Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C3aR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C3aR
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 3G7
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AZ3B, AZ3BC3a anaphylatoxin chemotactic receptor, C3a-R, C3AR, C3AR1, C3ARcomplement component 3 receptor 1, C3R1, complement component 3a receptor 1, Complement Component C3a R, Complement Component C3aR, HNFAG09
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The 2e loop of the C3a receptor.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.