missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement C6 Rabbit anti-Human, Clone: 37, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | Complement C6 |
|---|---|
| Clon | 37 |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18241126
|
Novus Biologicals
NBP2-90102-50UL |
50 μg |
367.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18296646
|
Novus Biologicals
NBP2-90102-100UL |
100 μg |
552.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement C6 Monoclonal specifically detects Complement C6 in Human samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| Complement C6 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| complement component 6, complement component C6 | |
| Recombinant Human Complement C6 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 37 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 729 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto