missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement C6 Rabbit anti-Human, Clone: 37, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90102-50UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Complement C6 Monoclonal specifically detects Complement C6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
| Complement C6 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 37 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| complement component 6, complement component C6 | |
| Recombinant Human Complement C6 protein | |
| 50 μg | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 729 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido